Läs mer
4-Dimethylaminopyridine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Produktkod. 11413713
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11413713 100 g Glass Bottle 100g
1 options
Produktkod. 11413713 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP596100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
4-Dimethylaminopyridine is a catalyst for several acylation reactions, especially in oligonucleotide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor Dimethylaminopyridine
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Smältpunkt 110°C
Färg White
pH 9.7
Kokpunkt 162°C
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H10N2
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 3433
Synonym 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
InChI-nyckel VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=NC=C1
IUPAC-namn N,N-dimethylpyridin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 122.171
PubChem CID 14284
Formel vikt 122.17
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Peptide Synthesis
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Dimethylaminopyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.