Läs mer
4-Dimetylaminopyridin, TRC
Produktkod. 30011203
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011203 250 g
30004988 5 g
30010654 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479025250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1122-58-3
Molekylformel C7 H10 N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
Synonym Pyridine, 4-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-4-pyridinamine, 4-(Dimethylamino)pyridine, 4-(N,N-Dimethylamino)pyridine, 4-DMAP, DMAP, DMAP (catalyst), N,N-Dimethyl-4-aminopyridine, N,N-Dimethyl-4-pyridylamine, p-Dimethylaminopyridine, γ-(Dimethylamino)pyridine
IUPAC-namn N,N-dimetylpyridin-4-amin
LEDER CN(C)c1ccncc1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminopyridine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formel vikt 122.0844
Procent renhet >95%