Läs mer
4-Dimethylaminosulfotoluidide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DMST |
| CAS | 66840-71-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H14 N2 O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N,N-dimethyl-N'-(4-methylphenyl)sulfamide, Sulfamide, N,N-dimethyl-N'-p-tolyl- (6CI), N,N-Dimethyl-N'-(4-methylphenyl)sulfamide, 4-Dimethylaminosulfotoluidide, DMST, N,N-dimethyl-N'-p-tolylsulfamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-8-4-6-9(7-5-8)10-14(12,13)11(2)3/h4-7,10H,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(dimethylsulfamoylamino)-4-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.28 |
| Visa mer |