Läs mer
4-(Dimethylphosphinyl)benzenamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylphosphinyl)benzenamine Hydrochloride |
| CAS | 479353-60-1 |
| Molekylformel | C8H12NOP • HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(Dimethylphosphoryl)benzenamine Hydrochloride, 4-(Dimethylphosphinoyl)aniline Hydrochloride, (4-Aminophenyl)dimethylphosphine Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12NOP.ClH/c1-11(2,10)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H |
| LEDER | NC1=CC=C(P(C)(C)=O)C=C1.Cl |
| IUPAC-namn | (4-aminophenyl)dimethylphosphine oxide hydrogen chloride. |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.62 |
| Formel vikt | 205.05 |