Läs mer
4-(Dimethylsulfamoyl)benzene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylsulfamoyl)benzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 677782-39-7 |
| Molekylformel | C8 H10 Cl N O4 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[(Dimethylamino)sulfonyl]benzenesulfonyl chloride, 4-(Dimethylsulfamoyl)benzenesulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO4S2/c1-10(2)16(13,14)8-5-3-7(4-6-8)15(9,11)12/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-(dimethylsulfamoyl)benzenesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.752 |
| Formel vikt | 282.974 |