Läs mer
4-(Dimethylsulfamoyl)benzeneboronic acid, 95%
Produktkod. 15419707
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15419707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52936.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 486422-59-7 | C8H12BNO4S | 229.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 486422-59-7
Molekylformel C8H12BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 229.06
MDL-nummer MFCD06659849
InChI-nyckel VVUGXBSXXJTVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n,n-dimethylsulfamoyl phenylboronic acid, n,n-dimethyl 4-boronobenzenesulfonamide, 4-n,n-dimethylsulphonamido benzeneboronic acid, 4-dimethylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-dimethylsulfamoyl phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylsulfamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n,n-dimethylbenzenesulphonamide, 4-n,n-dimethylsulfonamidophenyl boronic acid, n,n-dimethyl-4-boronobenzenesulfonamide, boronic acid, 4-dimethylamino sulfonyl phenyl
PubChem CID 44119328
IUPAC-namn [4-(dimethylsulfamoyl)phenyl]boronic acid
LEDER CN(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylsulfamoyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 140°C to 144°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 229.06
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.