missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine, Mikromol™
Beskrivning
4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine |
| CAS | 6071-93-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(Diphenylmethylene)-1-methylpiperidine, 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine, NSC 31633 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N/c1-20-14-12-18(13-15-20)19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,12-15H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-benzhydrylidene-1-methylpiperidine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?