Läs mer
4-Diphenylmethylpiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Diphenylmethylpiperidine |
| CAS | 19841-73-7 |
| Molekylformel | C18H21N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | NSC 89763, RWJ 43724, 4-Benzhydrylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17-19H,11-14H2 |
| LEDER | C1CC(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.37 |
| Formel vikt | 251.1674 |