Läs mer
4-Dodecylbensensulfonsyra kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30180303
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180303 1 g
30180409 10 g
30179781 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180303 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4945601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14564-74-0
Molekylformel C18H29KO3S
Molekylvikt (g/mol) 364.58
Synonym p-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
LEDER [K+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H30O3S.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1