Läs mer
4-dodecyldietylentriamin, 80 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10659964 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10659964 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10659964 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388210250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4182-44-9 | C16H37N3 | 271.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dodecyldiethylenetriamine
CAS 4182-44-9
CAS Min % 75.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 22°C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 140°C (0.2 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 75% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H37N3
Linjär formel CH3(CH2)11N(CH2CH2NH2)2
Brytningsindex 1.4640 to 1.468
MDL-nummer MFCD00041897
Kvantitet 25 g
Synonym 4-dodecyldiethylenetriamine, unii-vg94uin7ys, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n-dodecyl, n-2-aminoethyl-n-dodecyl-1,2-ethanediamine, vg94uin7ys, n1-2-aminoethyl-n1-dodecyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1-2-aminoethyl-n1-dodecyl, n-2-aminoethyl-n-dodecylethylenediamine, bis 2-aminoethyl dodecyl amine, n'-2-aminoethyl-n'-dodecylethane-1,2-diamine
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,toluene,,diethyl ether
InChI-nyckel BRNPMBFYMPUNSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCN(CCN)CCN
IUPAC-namn N'-(2-aminoetyl)-N'-dodecyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 271.48
PubChem CID 77847
Formel vikt 271.48
Procent renhet 80%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Dodecyldiethylenetriamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.