Läs mer
4-Dodecylphenol (Mixture Of Isomers), TRC
Produktkod. 30009878
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009878 5 g
30005064 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD0781055G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 210555-94-5
Molekylformel C18H30O
Molekylvikt (g/mol) 262.44
IUPAC-namn 4-(3,5,7-trimethylnonyl)phenol
LEDER CCC(C)CC(C)CC(C)CCc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dodecylphenol (Mixture Of Isomers)
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H30O/c1-5-14(2)12-16(4)13-15(3)6-7-17-8-10-18(19)11-9-17/h8-11,14-16,19H,5-7,12-13H2,1-4H3
Formel vikt 262.2297