Läs mer
4-Dodecylresorcinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dodecylresorcinol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3 |
| Formel vikt | 278.2246 |