Läs mer
4-[(E)-2-Phenylethenyl]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(E)-2-Phenylethenyl]pyridine |
| CAS | 5097-93-8 |
| Molekylformel | C13 H11 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-[(1E)-2-Phenylethenyl]pyridine, (E)-4-(2-Phenylethenyl)pyridine, (E)-4-Styrylpyridine, (E)-4-Stilbazole, 4-trans-Styrylpyridine, trans-4-Stilbazole, trans-4-Styrylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N/c1-2-4-12(5-3-1)6-7-13-8-10-14-11-9-13/h1-11H/b7-6+ |
| LEDER | C(=C\c1ccncc1)/c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-2-phenylethenyl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.233 |
| Formel vikt | 181.089 |