Läs mer
WTW™ 4-Electrode Flow-through Conductivity Cell
Produktkod. 10089760
Change view
För användning med (utrustning):
Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10089760 Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag Varje
1 options
Produktkod. 10089760 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 301254
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Flow measuring cells by WTW for medium and high conductivity are suitable for extensive measuring series in the lab but also for the maintenance and measurement of cleaning solutions in special systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Conductivity cells
För användning med (utrustning) Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag
Inkluderar Built-in temperature sensor