Läs mer
4’-epi-Daunorubicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epidaunorubicin |
| CAS | 57918-24-8 |
| Molekylformel | C27H29NO10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29NO10/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3/t10-,14-,16-,17-,22-,27-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(C1=C2C(O)=C3C([C@@H](O[C@H]4C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O4)C[C@](O)(C(C)=O)C3)=C1O)C5=C(OC)C=CC=C5C2=O |
| IUPAC-namn | (8S,10S)-8-acetyl-10-(((2R,4S,5R,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.52 |
| Formel vikt | 527.18 |