Läs mer
4-Epi Doxycyklin (>70 %), TRC
Produktkod. 18022930
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18022930 10 mg -
18020330 0.5 mg 0.5mg
18071920 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18022930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58590010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6543-77-7
Molekylformel C22 H24 N2 O8
Molekylvikt (g/mol) 444.43
Synonym 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, (4R,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, 4-epimer (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4R-(4α,4aβ,5β,5aβ,6β,12aβ)]-, 4-Epidoxycycline, 4-Epioxytetracycline, 6-deoxy-, Doxycycline Imp. C (EP)
IUPAC-namn (4R,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(dimetylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-metyl-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-karboxamid
LEDER C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@@H](N(C)C)C(=C(C(=O)N)C(=O)[C@@]3(O)C(=C2C(=O)c4c(O)cccc14)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Epi Doxycycline
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31)/t7-,10+,14+,15+,17-,22-/m0/s1
Formel vikt 444.1533