missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4’-epi-Emtricitabine 4-Acetamide 5’-O-Benzoyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-epi-Emtricitabine 4-Acetamide 5'-O-Benzoyl |
| CAS | 150796-39-7 |
| Molekylformel | C17H16FN3O5S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | trans- N-[1-[2-[(Benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide 1,3-Oxathiolane Acetamide Derivative, N-[1-[(2R,5R)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16FN3O5S/c1-10(22)19-15-12(18)7-21(17(24)20-15)13-9-27-14(26-13)8-25-16(23)11-5-3-2-4-6-11/h2-7,13-14H,8-9H2,1H3,(H,19,20,22,24)/t13-,14-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)O2 |
| IUPAC-namn | [(2S,5S)-5-(4-acetamido-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.39 |
| Formel vikt | 393.0795 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?