Läs mer
4’-epi-Entecavir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-epi-Entecavir |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7-,8+/m0/s1 |
| Formel vikt | 277.1175 |