Läs mer
4-Epi Minocycline (>80%, contains unidentified salts), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Epi Minocycline |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O7/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32)/t9-,11-,17+,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 457.1849 |