Läs mer
4-epi-Ritonavir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-epi-Ritonavir |
| CAS | 1414933-81-5 |
| Molekylformel | C37 H48 N6 O5 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,7,10,12-Tetraazatridecanoic acid','4-hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-','5-thiazolylmethyl ester','(3S,4R,6S,9S)-, Ritonavir Imp. O (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32+,33-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3cncs3)Cc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 1,3-thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3R,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 720.94 |
| Formel vikt | 720.3128 |