Läs mer
4-epi-Tetracycline-d6 (approximately 50% pure, contains unidentified salts), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-epi-Tetracycline-d6 |
| CAS | 2373374-43-5 |
| Molekylformel | C22H18D6N2O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide-d6, Quatrimycin-d6, [4R-(4α,4aβ,5aβ,6α,12aβ)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15+,21+,22-/m0/s1/i2D3,3D3 |
| LEDER | OC1=C(C(C2=C(O)[C@@](C(C(C(N)=O)=C(O)[C@@H]3N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(O)[C@@]3([H])C[C@]2([H])[C@]4(C)O)=O)C4=CC=C1 |
| IUPAC-namn | (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(bis(methyl-d3)amino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.47 |
| Formel vikt | 450.19 |