Läs mer
4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride, can be used as secondary standard, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10308960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10308960 500 mg Glasflaska 500mg
10073320 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10308960 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 268225000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 158018-53-2
Molekylformel C22H21ClN2O7·HCl
Molekylvikt (g/mol) 497.33
MDL-nummer MFCD00143313
InChI-nyckel ISGAAFMBTIWTEU-PXAZKYFKSA-N
Synonym 4-epianhydrochlortetracycline hydrochloride, 4-epianhydrochlortetracycline hcl, epianhydrochlortetracycline hydrochloride, 2z,4r,4as,12as-2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-10,11,12a-trihydroxy-6-methyl-4a,5-dihydro-4h-tetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 4r,4as,12ar-7-chloro-4-dimethylamino-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-3,4,4a,5,12,12a-hexahydrotetracene-2-carboxamide-hydrogen chloride 1/1, 4r,4as,12as-7-chloro-4-dimethylamino-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4a,5-dihydro-4h-tetracene-2-carboxamide hydrochloride, 4r-4, a,4a, a,12a, a-7-chloro-4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
PubChem CID 54710413
IUPAC-namn (4R,4aS,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride
LEDER CC1=C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C14)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Namnnotering Can be used as secondary standard
Smältpunkt 222.0°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (as is,calculated)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: 29g/L methanol
Formel vikt 497.33
Procent renhet ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.