Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-Epianhydrotetracyklinhydroklorid, kan användas som sekundär standard
Produktkod. 10073170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10073170 100 mg Glasflaska 100mg
10751891 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10073170 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 233111000
Request Bulk or Custom Format
4-Epianhydrotetracyklinhydroklorid, CAS # 4465-65-0, är ett antibiotiskt derivat av tetracyklin. Det är en viktig standard för övervakning av tetracyklins stabilitet och toxicitet i laboratoriestudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • 4-Epianhydrotetracyklinhydroklorid är en sekundär nedbrytningsprodukt som bildas genom epimerisering av tetracyklin och dehydrering vid C6-positionen för att aromatisera B-ringen
  • Det har 250 gånger högre toxicitet än antingen tetracyklin eller doxycyklin beroende på vilket system som studeras
Användningsområden
  • 4-Epianhydrotetracyklinhydroklorid är mindre giftigt för E. coli och därför lämpligt för användning med vektorer eller system utformade på element av (Tn10) tet-operonen från E. coli
  • Denna förening används också i veterinärmedicinsk forskning och som en sekundär standard för tillämpning vid kvalitetskontroll i farmaceutiska laboratorier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4465-65-0
Molekylformel C22H22N2O7·HCl
Molekylvikt (g/mol) 462.89
MDL-nummer MFCD00151455
InChI-nyckel SPFAOPCHYIJPHJ-MOMXNFOMSA-N
Synonym 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, unii-06y7hm8dba, 06y7hm8dba, 4-epi-anhydrotetracycline hydrochloride, 4-epi-ahydrochloride, 4-epianhydrotetracycline hcl, epianhydrotetracycline hydrochloride, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 54682545
IUPAC-namn (4R,4aS,12aR)-4-(dimetylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracen-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER CC1=C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 220.0°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (as is,calculated)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation − 279.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.9g/L. Other solubilities: 25g/L methanol
Formel vikt 462.89
Procent renhet ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.