Läs mer
4-Epiklorattetracyklinhydroklorid 100 μg/ml i acetonitril: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313619
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313619 1 ml
1 options
Produktkod. 30313619 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13175500WL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-epi-Chlortetracycline Hydrochloride
CAS 101342-45-4
Analyt- eller komponentnamn 4-epi-Chlortetracycline Hydrochloride
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C22 H23 Cl N2 O8 . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-epi-Chlortetracycline Hydrochloride, Chlortetracycline Imp. A (EP), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4R,4aS,5aS,6S,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4R-(4α,4aβ,5aβ,6α,12aβ)]-, 4-Epichlortetracycline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7-,8-,15+,21-,22-;/m0./s1
LEDER Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
IUPAC-namn (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-7-kloro-4-(dimetylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-metyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/Vatten
Molekylvikt (g/mol) 515.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 514,091 g/mol