Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-Epiklortetracyklinhydroklorid, kan användas som sekundär standard
Produktkod. 10731331 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10731331 100 mg Glasflaska 100mg
10105160 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10731331 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 268231000
 Begränsad artikel
I lager
4-Epichlortetracycline hydrochloride, CAS # 14297-93-9, är ett brettspektrum, bakteriostatiskt antibiotikum av tetracyklinantibiotikafamiljen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•4-epiklortetracyklin är hydrokloridsaltet av 4-epiklortetracyklin, en tetracyklinringstruktur med en kloridsubstitution
•4-Epiklortetracyklinhydroklorid (4-Epi-klortetracyklin) är en epimer av klortetracyklin
•4-Epiklortetracyklin undertrycker neutrofilaktivitet och dämpar immunsvaret
•Fungerar som en aminoacyl-tRNA-analog för att störa polypeptidsyntes, vilket minskar bakterietillväxt Tillämpningar
•Kan användas för in vitro-forskning om cancer och inflammatoriska mekanismer
•Avsedd att användas som ett selektivt medel och sekundär standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101342-45-4
Molekylformel C22H23ClN2O8·ClH
Molekylvikt (g/mol) 515.34
MDL-nummer MFCD09842537
InChI-nyckel QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N
Synonym epichlortetracycline hydrochloride
PubChem CID 92043146
IUPAC-namn (4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-klor-4-(dimetylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 250,0 °C
Färg Orange till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 80% min. (som det är, beräknat)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 67 g/L. Andra lösligheter: 20g/L metanol
Formel vikt 515.34
Procent renhet ≥97,0 % total bas (på vattenfritt ämne), ≥80 viktprocent (som det är, beräknat) (HPLC)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.