Läs mer
4-Epidemeclocycline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
4-Epidemeclocycline Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Epidemethylchlortetracycline Hydrochloride |
| CAS | 179471-95-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Epidemethylchlortetracycline Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H21 Cl N2 O8 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [4R-(4íÅ1⁄2±,4aíÅ1⁄22,5aíÅ1⁄22,6íÅ1⁄2±,12aíÅ1⁄22)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride, 4-Epidemeclocycline Hydrochloride, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Demeclocycline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity E as Hydrochloride, Demeclocycline Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClN2O8.ClH/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H/t6-,7-,14+,15-,21-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-7-chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| Visa mer |