Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-Epioxytetracyklin, ''kan användas som sekundär standard''
Produktkod. 10389380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10389380 100 mg Glasflaska 100mg
1 options
Produktkod. 10389380 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 257711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3138.08 SEK
    2817.65 SEK / 100mg
    Save 320.43 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
4-Epioxytetracyklin, CAS # 14206-58-7, är en av de viktigaste oxytetracyklinmetaboliterna som visar antibakteriell aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • 4-Epioxytetracyklin är en metabolit av oxytetracyklinföreningen som uppvisar antibakteriell aktivitet
  • Det är den huvudsakliga nedbrytningsprodukten som härrör från oxytetracyklinmetaboliseringen och har upptäckts i vissa biologiska prover
  • Dess verkningsmekanism har beskrivits vara relaterad till hämningen av mitokondriell proteinsyntes
Användningsområden
  • I laboratorieforskning har det beskrivits att behandlingen med 4-epioxytetracyklin minskar den bakteriella mångfalden i tarmmikrobiotan och underlättar spridningen av opportunistiska patogener hos lax
  • Användningen av 4-epioxytetracyklin i djurmodeller (wistar-råttor) resulterade i en signifikant förändring av tarmmikrobiotan och störningar i blodmetabolomiken
  • 4-Epioxytetracyklin kan användas som en sekundär referensstandard under stabilitetsstudier av oxytetracyklin
  • 4-epioxytetracyklin har använts i forskningsstudier för att utvärdera nedbrytningsvägen och produkterna av tetracykliner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Epioxytetracycline
Namnnotering 97%
CAS 14206-58-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 168,0 °C
Färg Beige-grön till brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 80% min. (som det är, beräknat)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C22H24N2O9
MDL-nummer MFCD00062825
Kvantitet 100 mg
Merck Index 10, 6846
Specifik rotation −247.00
Synonym 4-epioxytetracyline, unii-73von8sry5, 4-epioxytetracycline, 73von8sry5, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide, hydroxy quatrimycin, oxytetracycline dihydrate specified impurity a ep, oxytetracycline hydrochloride specified impurity a ep, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,5 g/L. Andra lösligheter: 3,6 g/L metanol
InChI-nyckel OWFJMIVZYSDULZ-DVJPNYBFSA-N
LEDER CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O
IUPAC-namn (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimetylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 460.43
PubChem CID 54678403
Formel vikt 460.43
Procent renhet ≥97,0 % total bas (på vattenfritt ämne), ≥80 viktprocent (som det är, beräknat) (HPLC)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Epioxytetracycline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.