Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-Epitetracyklinhydroklorid, kan användas som sekundär standard
Produktkod. 10358320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10358320 100 mg Glasflaska 100mg
10318370 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10358320 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 233121000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
4-Epitetracyklinhydroklorid, CAS # 23313-80-6, är en nedbrytningsprodukt av tetracyklin som visar antibiotisk aktivitet och kan inducera proteinbiosynteshämningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • 4-Epitetracyklinhydroklorid är en metabolit som härrör från nedbrytningen av tetracyklinföreningar och har visat sig uppvisa antibiotisk aktivitet
  • Denna förening blockerar proteinsyntesen genom att binda till den 30S ribosomala subenheten och störa bindningen av aminoacyl-tRNA till mRNA-ribosomkomplexet
Användningsområden
  • Denna halvsyntetiserade förening som härrör från aktinomyceter kan minska aktiviteten hos Tet-repressoreffektorn i djurmodeller
  • In vivo-experiment visade att 4-epitetracyklinhydroklorid kan inducera ett toxiskt svar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23313-80-6
Molekylformel C22H24N2O8·HCl
Molekylvikt (g/mol) 480.89
MDL-nummer MFCD00865028
InChI-nyckel YCIHPQHVWDULOY-DXDJYCPMSA-N
Synonym 4-epitetracycline hydrochloride, epitetracycline hydrochloride, 4-epi-tetracycline hydrochloride, quatrimycin hydrochloride, epitetracycline hcl, unii-i7c3edl2yg, i7c3edl2yg, epitetracycline hydrochloride usp, 4r,4as,5as,6s,12as-4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
PubChem CID 54686189
IUPAC-namn (4R,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(dimetylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Epitetracycline hydrochloride
Smältpunkt 217,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (as is,calculated)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation − 322.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L methanol
Formel vikt 480.89
Procent renhet ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Epitetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.