missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Estren-17beta-ol-3-one Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nandrolone Acetate |
| CAS | 1425-10-1 |
| Molekylformel | C20 H28 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (17β)-17-(acetyloxy)-estr-4-en-3-one, 19-Norandrostenolone Acetate, 19-Nortestosterone Acetate, 19-Nortestosterone-17-acetate, NSC 73213 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h11,15-19H,3-10H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@]12[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC2)=O |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.43 |
| Formel vikt | 316.2038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?