missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Estren-17beta-ol-3-one Acetate, TRC

Produktkod. 30377003
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377003 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30377003 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8879205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nandrolone Acetate
CAS 1425-10-1
Molekylformel C20 H28 O3
Kvantitet 5 mg
Synonym (17β)-17-(acetyloxy)-estr-4-en-3-one, 19-Norandrostenolone Acetate, 19-Nortestosterone Acetate, 19-Nortestosterone-17-acetate, NSC 73213
InChI formel InChI=1S/C20H28O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h11,15-19H,3-10H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
LEDER C[C@@]12[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC2)=O
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 316.43
Formel vikt 316.2038
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.