missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Ethenesulfonyl)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Ethenesulfonyl)benzonitrile |
| CAS | 1154397-48-4 |
| Molekylformel | C9H7NO2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2S/c1-2-13(11,12)9-5-3-8(7-10)4-6-9/h2-6H,1H2 |
| LEDER | C=CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-ethenylsulfonylbenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.22 |
| Formel vikt | 193.0197 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?