Läs mer
4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 120427-93-2 |
| Molekylformel | C10 H9 N O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h2-5H,1,6H2,(H,11,12) |
| LEDER | C=Cc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| IUPAC-namn | 4-ethenyl-1,3-dihydroindol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0684 |