Läs mer
4-etoxi-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11964881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11964881 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11964881 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435360050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17129-06-5 | C6H7F3O2 | 168.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-1, 1, 1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kokpunkt 51,0 °C till 53,0 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt 51 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C6H7F3O2
MDL-nummer MFCD00192131
Kvantitet 5 g
Synonym 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, e-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, 3e-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, etfbo, 2-ethoxyvinyl trifluoromethyl ketone, e-4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro, 4-ethoxy, 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-but-3-en-2-one
InChI-nyckel YKYIFUROKBDHCY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC=CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn (E)-4-etoxi-1,1,1-trifluorbut-3-en-2-on
Stabilisator (0,5 % BHT-stabilisator)
Molekylvikt (g/mol) 168.12
PubChem CID 5709222
Formel vikt 168.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.