Läs mer
4-Etoxi-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one |
| CAS | 17129-06-5 |
| Molekylformel | C6H7F3O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-(Trifluoroacetyl)vinyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyvinyl Trifluoromethyl Ketone, 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+ |
| LEDER | CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (E)-4-etoxi-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.11 |
| Formel vikt | 168.0398 |