Läs mer
4-Etoxi-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, TRC
Produktkod. 30384386
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30384386 25 g
1 options
Produktkod. 30384386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89297025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
Molekylformel C6H7F3O2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-(Trifluoroacetyl)vinyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyvinyl Trifluoromethyl Ketone, 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
InChI formel InChI=1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
LEDER CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn (E)-4-etoxi-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Molekylvikt (g/mol) 168.11
Formel vikt 168.0398