missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Ethoxy-2-fluoroaniline, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15466557
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466557 250 mg 250mg
15456557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15466557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33706.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 470702-37-5
Molekylformel C8H10FNO
Molekylvikt (g/mol) 155.17
MDL-nummer MFCD11053973
InChI-nyckel HDPGMJKNRMBTHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-ethoxy-2-fluoro, 4-ethoxy-2-fluorophenylamine, 4-ethoxy-2-fluoro-phenylamine, 4-ethoxy-2-fluoro-phenyl amine, benzenamine, 4-ethoxy-2-fluoro-9ci
PubChem CID 3734462
IUPAC-namn 4-ethoxy-2-fluoroaniline
LEDER CCOC1=CC(F)=C(N)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-2-fluoroaniline
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Formel vikt 155.17
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.