Läs mer
4-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15467357
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15467357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34414.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1206593-29-4
Molekylformel C9H9FO3
Molekylvikt (g/mol) 184.166
MDL-nummer MFCD13196593
InChI-nyckel WVXNAAKJFTYOCN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19978989
IUPAC-namn 4-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
LEDER CCOC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 184.17
Procent renhet 97%