Läs mer
4-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7032798
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15457357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34414.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1206593-29-4
Molekylformel C9H9FO3
Molekylvikt (g/mol) 184.166
MDL-nummer MFCD13196593
InChI-nyckel WVXNAAKJFTYOCN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19978989
IUPAC-namn 4-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
LEDER CCOC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.17
Procent renhet 97%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado