Läs mer
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15484157
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15484157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31568.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017779-29-1
Molekylformel C10H10F2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.19
MDL-nummer MFCD09258688
InChI-nyckel ZKFNHJQYENLQNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, 1-4-ethoxy-3,5-difluorophenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-ethoxyacetophenone, 1-acetyl-4-ethoxy-3,5-difluorobenzene, 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, jrd
PubChem CID 46737608
IUPAC-namn 1-(4-ethoxy-3,5-difluorophenyl)ethanone
LEDER CCOC1=C(F)C=C(C=C1F)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Brytningsindex 1.4975
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.18
Procent renhet 97%