Läs mer
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15414527
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414527 250 mg 250mg
15404527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31866.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017779-45-1
Molekylformel C8H8F2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.15
MDL-nummer MFCD09258694
InChI-nyckel MRARGBDWPXWTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-ethoxy-3,5-difluoro, 4-ethoxy-3,5-difluorophenol, jrd
PubChem CID 46737614
IUPAC-namn 4-ethoxy-3,5-difluorophenol
LEDER CCOC1=C(F)C=C(O)C=C1F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.14
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.