missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydro-imidazo[5,1-f][1,2,4]-triazin-2-yl)benzene-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydro-imidazo[5,1-f][1,2,4]-triazin-2-yl)benzene-sulfonyl Chloride |
| CAS | 224789-26-8 |
| Molekylformel | C17 H19 Cl N4 O4 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN4O4S/c1-4-6-14-19-10(3)15-17(23)20-16(21-22(14)15)12-9-11(27(18,24)25)7-8-13(12)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,20,21,23) |
| LEDER | CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)benzenesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.88 |
| Formel vikt | 410.0816 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?