Läs mer
4-etoxi-3-metoxibensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10634962 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10634962 25 g Plastflaska 25g
10725463 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10634962 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117910250
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 120-25-2
MDL-nummer MFCD00016614
InChI-nyckel BERFDQAMXIBOHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-anisaldehyde, 4-ethoxy-m-anisaldehyde, benzaldehyde, 4-ethoxy-3-methoxy, ethyl-vanillin, asischem n42243, 4-ethoxy-3-methoxy-benzaldehyde, ethylvanillin?, 4-ethoxyvanillin, vanillin ethyl ether, pubchem2648
PubChem CID 67116
IUPAC-namn 4-etoxi-3-metoxibensaldehyd
LEDER CCOC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 60,0 °C till 65,0 °C
Färg Gult
Kokpunkt 168,0 °C
Flampunkt 110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C10H12O3
Linjär formel C2H5OC6H3(OCH3)CHO
Kvantitet 25 g
Beilstein 08,256
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Formel vikt 180.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.