Läs mer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15417387
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417387 1 g 1g
15427387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34439.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2713-74-8
Molekylformel C9H10F3NO
Molekylvikt (g/mol) 205.18
MDL-nummer MFCD08056137
InChI-nyckel YAIGBJRRAPBODW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylamine, acmc-209gvf
PubChem CID 6485751
IUPAC-namn 4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
LEDER CCOC1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 205.18
Procent renhet 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.