Läs mer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Formel vikt | 283.09 |
| Procent renhet | 97% |