Läs mer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15438695
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438695 250 mg 250mg
15406797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33903.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1206593-28-3
Molekylformel C11H11F3O3
Molekylvikt (g/mol) 248.201
MDL-nummer MFCD13196586
InChI-nyckel WRQKZAJHRRGAJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid
PubChem CID 57361409
IUPAC-namn 2-[4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
LEDER CCOC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 248.2
Procent renhet 97%