Läs mer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15408625
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15408625
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33755.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1206593-35-2
Molekylformel C11H10F3NO
Molekylvikt (g/mol) 229.202
MDL-nummer MFCD13196585
InChI-nyckel DMJJFPFYFKGPBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile
PubChem CID 57361408
IUPAC-namn 2-[4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
LEDER CCOC1=C(C=C(C=C1)CC#N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Formel vikt 229.2
Procent renhet 97%