missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7032335
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408625 250 mg 250mg
15498615 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15408625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33755.MD
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1206593-35-2
Molekylformel C11H10F3NO
Molekylvikt (g/mol) 229.202
MDL-nummer MFCD13196585
InChI-nyckel DMJJFPFYFKGPBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile
PubChem CID 57361408
IUPAC-namn 2-[4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
LEDER CCOC1=C(C=C(C=C1)CC#N)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Formel vikt 229.2
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.