Läs mer
4-Ethoxy-N,N,N-trimethyl-2,4-dioxo-1-butanaminium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethoxy-N,N,N-trimethyl-2,4-dioxo-1-butanaminium Chloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18NO3.ClH/c1-5-13-9(12)6-8(11)7-10(2,3)4;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 224.1 |