Läs mer
4'-Ethoxyacetanilide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11493504
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493504 500 g 500g
11483504 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493504 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11200.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62-44-2 | Molecular Formula: C10H13NO2 | Molecular Weight: 179.219 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-44-2
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.219
MDL-nummer MFCD00009094
InChI-nyckel CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
PubChem CID 4754
ChEBI CHEBI:8050
IUPAC-namn N-(4-etoxifenyl)acetamid
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Ethoxyacetanilide
Smältpunkt 134 °C till 136 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 1869238
Merck Index 14,7204
Formel vikt 179.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.