Läs mer
4'-Etoxiacetofenon, 98 %
Produktkod. 11488863
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488863 100 g 100g
11468863 5 g 5g
11478863 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488863 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11031.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1676-63-7 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
4'-etoxiacetofenon används för att producera 4-(4-etoxi-fenyl)-tiazol-2-ylamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4 -Etoxiacetofenon används för att producera 4-(4-etoxi-fenyl)-
tiazol-′2-ylamin.
Löslighet
Lösligt i alkohol, vatten (791,1 mg/L).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1676-63-7
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00009095
InChI-nyckel YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone
PubChem CID 72872
IUPAC-namn 1-(4-etoxifenyl)etanon
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Ethoxyacetophenone
Smältpunkt 35 °C till 38 °C
Kokpunkt 145 °C till 146 °C (13 mmHg)
Flampunkt 134 °C (273 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 636783
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, vatten (791,1 mg/L).
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.